Kaliumbromat 0.1 N in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens volumetrische Lösung, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr


Veränderungsmanagement-Kategorie = N

5629.1000EA 44.47 EUR
5629.1000
Kaliumbromat 0.1 N in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Normality 0.0995 - 0.1005
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR