Natriumorthovanadat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Achtung
|
567540-5
567540-5EA
72.7
EUR
567540-5
Natriumorthovanadat, Millipore®
Natriumorthovanadat
Formel:
Na₃O₄V Molecular Weight: 183.91 g/mol Schmelzpunkt: 850…866 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003511 CAS-Nummer: 13721-39-6 EINECS: 237-287-9 |