Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
567549-1
567549-250
567549-1EA
293
EUR
567549-1
567549-250
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, Millipore®
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 13,08734 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...