di-Natriumhydrogenphosphat, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem

567550-1 567550-500
567550-1EA 192 EUR
567550-1 567550-500
di-Natriumhydrogenphosphat, Millipore®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR