Natriumsalicylat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
567630-5
567630-5EA 57.4 EUR
567630-5
Natriumsalicylat, Millipore®
Natriumsalicylat
Formel: HOC₆H₄COONa
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819