GC ferrules, SilTite™ FingerTite
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
073612 073633 073630 073631 073636 073640 073623 073622 073619 073621 073610 073618 073620 0736100 0736102 0736104 0736105 073615 073616 07361053 073632 073651
568-0309EA 275.3 EUR
568-0309 568-0323 568-0321 568-0322 568-0324 568-0325 568-0318 568-0317 568-0314 568-0316 568-0302 568-0313 568-0315 568-0303 568-0305 568-0307 568-0308 568-0311 568-0312 568-0488 568-0626 568-0691
GC ferrules, SilTite™ FingerTite
Fittings und Verbinder
Konzipiert für die Installation nur mit der Kraft Ihrer Finger für eine einfache, auslaufsichere Installation von Kapillarsäulen ohne Verwendung von Werkzeugen. Die Entwicklung basiert auf den einzigartigen, leck- und luftfreien Eigenschaften der SilTite™ Klemmhülsen, was zu einer überdurchschnittlichen Luftdichtigkeit führt, um das Hintergrundrauschen bei empfindlichen MS-Anwendungen zu reduzieren.
Diese Klemmhülsen erfordern einen speziellen Adapter, um die Verbindung durch Festziehen von Hand zu ermöglichen. Es sind keine dauerhaften Änderungen am Gerät erforderlich, wodurch Sie beiMore Product Information