Kapillarsäulen, Velocity-WAX
Lieferant: PerkinElmer
N9306314 N9306315 N9306322
568-0336EA 1080 EUR
568-0336 568-0337 568-0340
Kapillarsäulen, Velocity-WAX
Chromatographiesäulen
Diese Säule ist ideal für mittel- bis hochpolare Verbindungen. Allgemeine GC-Anwendungen umfassen ätherische Öle, polare Industriechemikalien und Alkoholmischungen.
Polyethylenglycol.
Thermische Stabilität: 20 bis 250 °C
Geeigneter Ersatz für: DB-FFAP, HP-20M, SUPELCOWAX™ 10, CP-WAX 52CB, SUPEROX® II, CB-WAX, Stabilwax®, BP-20, Elite™-CW, 007-CW, Carbowax®, HP-Innowax