Kapillarsäulen, Velocity-5
Lieferant: PerkinElmer
N9306325
568-0341EA 538 EUR
568-0341
Kapillarsäulen, Velocity-5
Chromatographiesäulen
Diese Säule ist ideal für die allgemeine GC-Analyse von Medikamenten, Pestiziden, Kohlenwasserstoffen, ätherischen Ölen, halbflüchtigen Verbindungen, Umweltproben und Lösungsmittelverunreinigungen.
5 % Diphenyl und 95 % Dimethyl-Polysiloxan
Thermische Stabilität: −60 °C bis +350 °C
Geeigneter Ersatz für: DB-5, HP-5, SPB-5, Rtx®-5, BP-5, CB-5, OV®-5, XTI-5, PTE-5, 007-5