Kapillarsäulen, BP21
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
054468 054469 054474 054465 054466 054471 054472 054477 054478 054480
568-0405EA 756 EUR
568-0405 568-0406 568-0411 568-0402 568-0403 568-0408 568-0409 568-0413 568-0414 568-0415
Kapillarsäulen, BP21
Chromatographiesäulen
Diese Kapillarsäulen sind geeignet für flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester, Alkohole, Aldehyde, Acrylate, Ketone.
Polyethylenglycol (PEG) - TPA-behandelt
Max. Temperatur: 35 bis 240/250 °C
Geeigneter Ersatz für: DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CPWax-58CB