Moppsysteme für Reinräume
Lieferant: CONTEC
2787
568-0903EA 1710 EUR
568-0903
Moppsysteme für Reinräume
Mopps
Dieses vorgetränkte Moppsystem ermöglicht ein Vortränken des Wischkopfs, bevor der Mopp in eine kontrollierte Umgebung gebracht wird. Dies macht die Verwendung von Wasser im Reinraum überflüssig.
  • Moppbezüge aus zwei Lagen 100% Polyester für niedrige Partikel- und Fasermengen
  • Edelstahlwagen mit PP-Rollen
  • Moppanwendung ohne Berührung mit den Händen, wodurch kein schweres oder teures Pressensystem benötigt wird
  • Mit vorgetränkten Wischköpfen muss kein Wasser in den Reinraum transportiert werden
  • Mit vielen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel
  • Wagen können bei 1210 °C für 30 Minuten autoklaviert werden
Der Komplettwagen aus Edelstahl besitzt drei Eimer (10 L) und ist somit ideal geeignet für mittelgroße und große Reinräume. Das System besitzt zwei Moppapplikatoren, die einfach angebracht werden und zusammen mit dem Wischkopfdesign sicherstellen, dass die Wischköpfe freihändig am Mopphalter befestigt werden können. Es können bis zu 20 Wischköpfe gleichzeitig getränkt werden. Im dritten Eimer können gebrauchte Wischköpfe aufbewahrt werden, bis sie entsorgt werden.
Der kompakte Edelstahlwagen, der über zwei 8-L-Eimer verfügt, ist ideal für kleine bis mittelgroße Reinräume geeignet. Zum System gehören zwei 8-L-Eimer, ein Applikator für Wischköpfe aus Edelstahl und ein Diffusereinsatz. Die 8-L-Eimer eignen sich ideal zum Tränken von 5 Wischköpfen. Die benutzten Mopps werden dann in den zweiten Eimer gegeben.