Reinraum-Wischtücher, Anticon® MicroQuilt
Lieferant: CONTEC
495758-737 495758-735 495758-738 495758-736
568-0907EA 1630 EUR
568-0907 568-0905 568-0908 568-0906
Reinraum-Wischtücher, Anticon® MicroQuilt
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Anticon® MicroQuilt vereint die Reinheit und das Absoptionsvermögen von Quiltec® mit der Mikrofaser-Partikelaufnahmefähigkeit von Anticon® Gold Sorb. Dieses Hybrid bildet das absorptionsfähigste, reinste Wischtuch, das Contec zu bieten hat.
  • Hybrid aus Polyester und Mikrofaser für das absorptionsfähigste und reinste Wischtuch, das Contec zu bieten hat
  • Laminiertes, zweilagiges Wischtuch überträgt Flüssigkeit leicht auf eine Oberfläche
  • Einzigartiges Mikrofaser-Polyester-Garn bietet hohes Absorptionsvermögen und schnelle Adsorption
  • Versiegelte Ränder, um die Bildung von Partikeln und Fasern zu reduzieren
MicroQuilt ist lasergeschnitten mit hitzeversiegelten Rändern und wurde in einem Reinraum gewaschen, um die Anzahl freisetzbarer Partikel und Fasern zu reduzieren. Die einzigartige Mikrofaser-Konstruktion bietet eine ausgezeichnete Beseitigung von Rückständen und Partikeln bei trockener oder feuchter Anwendung. Die zwei gesteppten Lagen nehmen mehr Flüssigkeit auf als andere Wischtücher, aber geben gleichzeitig Flüssigkeiten gut an Oberflächen ab. Die aus Mikrofaser-Polyester hergestellten Wischtücher sind strapazierfähig und mit einer Vielzahl von Lösungen und Desinfektionsmitteln kompatibel. Anticon® MicroQuilt ist ideal für jede Reinraum-Anwendung, die hohe Saugfähigkeit und eine ausgezeichnete Beseitigung von Verunreinigungen erfordern.