Discovery® C8 HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
59354-U 59589-U 577501-U 59588-U 569426-U 569427-U 59352-U 59353-U 59353-U21
59354-UEA 881 EUR
59354-U 59589-U 577501-U 59588-U 569426-U 569427-U 59352-U 59353-U 59353-U21
Discovery® C8 HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die Discovery® C8-Säulen bieten die beste Selektivität für viele Anwendungen.
  • Geringere hydrophobe Umkehrphasenselektivität
  • Retention mit hervorragender Peakform für alle Verbindungen
  • Sehr hohe Stabilität und keine Blutungseigenschaften für LC-MS-Anwendungen
  • Unreinheit: <10 ppm Metalle
  • Oberflächendeckung: 3,4 µmol/m²
Entwickelt, um die hohen Anforderungen der pharmazeutischen Analyse und Reinigung zu erfüllen. Discovery®-Säulen sind auch ideal für alle Anwendungsbereiche, die Umkehrphasen-HPLC erfordern.
Bestellinformation: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.