Kaliumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Selectipur® für die Elektronikindustrie
Lieferant: BASF Electronic Materials
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
56999579
56999579.EA 0 EUR
56999579.
Kaliumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Selectipur® für die Elektronikindustrie
Kaliumhydroxid
BASF Produkt
Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Bitte beachten Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806