N-[3-Cyano-3-[4-(dicyanomethyl)phenyl]-2-propenylidene]-N-ethyl-ethaniminium inner salt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
572136-50MG
572136-50MGEA 157 EUR
572136-50MG
N-[3-Cyano-3-[4-(dicyanomethyl)phenyl]-2-propenylidene]-N-ethyl-ethaniminium inner salt, Sigma-Aldrich®
N-[3-Cyano-3-[4-(dicyanomethyl)phenyl]-2-propenylidene]-N-ethyl-ethaniminium inner salt
Formel: C₁₇H₁₆N₄
Molecular Weight: 276,34 g/mol
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD04040956
CAS-Nummer: 174280-29-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d199bfebca832f45394fce3e959a9f4229f9ff3&vid=4d199bfebca832f45394fce3e959a9f4229f9ff3&prid=web&clid=SAPDAM