Bor-Standardlösung, 10000 mg/L B in 2%iger Ammoniaklösung (aus B(OH₃)) Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
5722.0100EA 0 EUR
5722.0100
Bor-Standardlösung, 10000 mg/L B in 2%iger Ammoniaklösung (aus B(OH₃)) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST