ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung, VOLUSOL®, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
5732.5000EA 43.3 EUR
5732.5000
ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung, VOLUSOL®, mit Indikator
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) 0.9 - 1.1 %
Appearance Clear green liquid
Sensitivity Passes test