Lösungsmittel ASTM D4739 (10:10:10:0.3) (v/v/v/v), VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
5740.2500EA
60.2
EUR
5740.2500
Lösungsmittel ASTM D4739 (10:10:10:0.3) (v/v/v/v), VOLUSOL®
Lösungsmittel ASTM 4739
Toluol, 2-Propanol, Chloroform, H₂O (10/10/10/0.3 v/v) für BN-Titrationen.
UN:
1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |
Density (20/4) | 1.03 - 1.046 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...