Kupfer(II)-ethylendiamin 1 mol/l, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1), Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxid, Kupfer(II)-ethylendiamin-Lösung, Kupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxid, Bis(ethylendiamin)kupferdihydroxid
5761.5000EA 132 EUR
5761.5000
Kupfer(II)-ethylendiamin 1 mol/l, VOLUSOL®
Kupfer(II)-ethylendiamin
Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Molecular Weight: 217,76 g/mol
MDL: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
EINECS: 238-597-7
UN: 1761
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Dichte (20/4) 1,096 - 1,102
Kupfer 0,98 - 1,02 mol/l
Stoffmengenverhältnis (Ethylendiamin/Kupfer) 1,90 - 2,10