Acetic Acid : Triethylamine solution 1:1 2M:2M in wässriger Lösung, LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetic acid – TEA solution, Triethyl Ammonium Acetate
57619-100ML
57619-100MLEA 207 EUR
57619-100ML
Acetic Acid : Triethylamine solution 1:1 2M:2M in wässriger Lösung, LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
Acetic Acid : Triethylamine solution
Formel: CH₃COOH·N(CH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 161,24 g/mol
MDL: MFCD00151725
CAS-Nummer: 5204-74-0