Blei-Standardlösung, 1000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb) Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
5765.0100EA
0
EUR
5765.0100
Blei-Standardlösung, 1000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb) Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Blei-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST