Supelco® BIOshell™ HPLC-Säule, IgG 1000 Å Diphenyl

Lieferant: Merck
577419-U 577420-U 577421-U 577422-U 577423-U 577424-U 577425-U 577426-U 577427-U 577428-U 577429-U 577430-U 577431-U 577432-U 577433-U 577435-U 577436-U 577437-U 577438-U 577439-U 577440-U 577450-U 577451-U 577434-U
577419-UEA 842 EUR
577419-U 577420-U 577421-U 577422-U 577423-U 577424-U 577425-U 577426-U 577427-U 577428-U 577429-U 577430-U 577431-U 577432-U 577433-U 577435-U 577436-U 577437-U 577438-U 577439-U 577440-U 577450-U 577451-U 577434-U
Supelco® BIOshell™ HPLC-Säule, IgG 1000 Å Diphenyl
Chromatographiesäulen
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäule, die auf einem neuen (1000 Å) Fused-Core®-Partikeldesign mit weiten Poren basiert.

  • Larges pore diameter for unrestricted access of proteins and other large molecules
  • Fused-Core®particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core
  • High column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0,5 µm thin porous shell
  • Small overall particle size of 2,7 µm
  • Compatible for UHPLC, HPLC and mass spectrometer (MS)

Das Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt. Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 μm dicken porösen Hülle und der geringen Gesamtpartikelgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz auf. Die dicht gebundene, umfassend endcapped Diphenylmethyl-gebundene Phase von BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl bietet eine stabile Umkehrphasenpackung, die zur Trennung hochmolekularer Verbindungen wie Proteine verwendet werden kann.

Zu den Zielanalyten gehören: monoklonale Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, Antikörperfragmente und große Proteine mit Molekulargewichten bis zu 500 kDa.

Standards: Column test certificate available inside the box.

Zubehörinformationen: This guard cartridge holder can be used with 4,6/3,0 and 2,1 mm Int.Ø BIOShell™ columns.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR