TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCEP HCl
580560-1
580560-1EA
137
EUR
580560-1
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Millipore®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel:
C₉H₁₆ClO₆P Molecular Weight: 286.65 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00145469 CAS-Nummer: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8 II |