4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
581500-500
581500-500EA 127 EUR
581500-500
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel: C₉H₁₈NO₂
Molecular Weight: 172,25 g/mol
MDL: MFCD00006478
CAS-Nummer: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9