Umkehr-Phasen-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konz.), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: Merck
58278
58278.EA 78.1 EUR
58278.
Umkehr-Phasen-Testmischung, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konz.), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Standards Gaschromatographie-Standards
Analyten:
Acetophenon 7 μg/ml; Benzol 750 μg/ml; Toluol 775 μg/ml; Uracil 7 μg/ml
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.