Salzsäure 20%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
5853.9025EA 0 EUR
5853.9025 5853.5000 5853.1000
Salzsäure 20%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Phosphate Max. 0.00005 %
Sulfate Max. 0.0001 %
Bromide Max. 0.005 %
As Max. 0.000001 %
Ni Max. 0.000002 %
PB Max. 0.000002 %
Al Max. 0.000005 %
Zn Max. 0.000005 %
Fe Max. 0.00002 %
Ca Max. 0.00005 %
NA Max. 0.00005 %