Thiamin Hydrochlorid, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
5871-100
5871-100EA 81.6 EUR
5871-100
Thiamin Hydrochlorid, Millipore®
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Schmelzpunkt: 252 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366