VWR® Air Valve
Lieferant: VWR Collection
590-0025EA 22.7 EUR
590-0025
VWR® Air Valve
Ventile Luft-Regelventile
Ventilgehäuse mit Anschluss aus PP schwarz (Gewinde UNF ¹/₄" 28G) passend für VWR Safety Caps.
  • 6 Monate Lebensdauer
Mit integrierten Rückschlagventil mit vorgeschalteter Membran aus porösem PTFE (1 μm), inklusive Beschriftungsfeld.