VWR®, Sicherheitsverschlüsse
Lieferant: VWR Collection
590-0036EA 81.2 EUR
590-0036
VWR®, Sicherheitsverschlüsse
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Lösungsmittel oder mobile Phasen werden sicher aus Reservoirs und Flaschen extrahiert, ohne sich schädlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen auszusetzen. Hochwertige Materialien (PTFE und PP) gewährleisten maximale Sicherheit für Ihr Laborpersonal und die Umwelt.
  • Empfohlen für HPLC-Systeme
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
  • Belüftungsventil sollte zur maximalen Sicherheit alle sechs Monate ausgewechselt werden
Lieferumfang: Lieferung mit Belüftungsventil/Filter und entsprechendem Anschluss.