VWR®, Safety Waste Caps
Lieferant: VWR Collection
590-0043EA 98 EUR
590-0043 590-0044 590-0045 590-0046
VWR®, Safety Waste Caps
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Sammeln Sie Lösungsmittelabfälle auf sichere Weise, ohne sich Lösungsmitteldämpfen oder schädlichen Gasen auszusetzen. Hochwertige Materialien (PTFE und PP) sorgen für maximale Sicherheit für Ihr Laborpersonal und die Umwelt.
  • Empfohlen für HPLC-Systeme
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
  • Schlauchanschluss, z. B. für Leckanschluss von verschiedenen HPLC-Instrumenten (nur bei Safety Waste Caps mit Schlauchanschlüssen)
Bestellinformation: Abluftfilter müssen separat bestellt werden.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable