Kappen zur Lösungsmittelversorgung, b.safe
Lieferant: Bohlender
M128-01 M128-02 M138-01 M138-02 M138-03 M139-01 M139-02 M139-03 M140-01 M140-02 M140-03 M141-01 M143-01 M143-02 M143-03 M144-01 M144-02 M144-03 M144-05 M145-01 M145-02 M145-03 M145-04 M145-05 M147-01 M147-02 M180-01 M180-02 M180-03 M183-04 M529-01
590-0063EA 120 EUR
590-0063 590-0064 590-0065 590-0066 590-0067 590-0068 590-0069 590-0070 590-0071 590-0072 590-0073 590-0074 590-0075 590-0076 590-0077 590-0078 590-0079 590-0080 590-0081 590-0082 590-0083 590-0084 590-0085 590-0086 590-0090 590-0091 590-0092 590-0093 590-0094 590-0097 590-0208
Kappen zur Lösungsmittelversorgung, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
b.safe Kappen mit Fittings, Kapillaren und Belüftungsventil als perfekte Einheit zum Extrahieren von Lösungsmitteln aus Laborbehältern.
  • Perfekter Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen
  • Geschlossenes System: Reduziert den Verlust teurer Lösungsmittel.
  • Garantiert reines Eluens
  • Riesige Auswahl an Kappengrößen für die Kompatibilität mit jedem Eluens-Behälter
  • Kein Verdrehen der Kapillaren
  • Schraubkappen können individuell von Hand oder mit selbstklebenden, abziehbaren Aufklebern beschriftet werden
b.safe Belüftungsventil: Dieses spezielle Ventil lässtMore Product Information