Septumadapter, b.safe
Lieferant: Bohlender
M508-01
590-0182EA 32.8 EUR
590-0182
Septumadapter, b.safe
Fittings und Verbinder
Gewindeadapter zum Anschluss einer Septumkappe am Kapillarenanschluss von b.safe Caps
  • Einfache Probennahme
  • Ohne Kontamination
  • Ohne Verdunstung
Einfache Probennahme am Kapillaranschluss Ihrer b.safe Caps und Waste Caps ohne Kontamination oder Verdunstung von Lösemitteln.