Verteiler für Kapillaren, b.safe
Lieferant: Bohlender
M511-01
590-0195EA 51.3 EUR
590-0195
Verteiler für Kapillaren, b.safe
Fittings und Verbinder
Verteiler zum Anschluss von Kapillaren.
PFA-Fittings für Kapillaren mit Außen-Ø 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“).
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Für eine Vielzahl von Schlauchdurchmessern erhältlich
  • Die konische Form macht die Verbindung dicht und leckfrei
Adapter zur Erhöhung der Anzahl der Kapillarenanschlüssen auf b.safe Caps.