Kapillarenanschluss, b.safe
Lieferant: Bohlender
M512-01
590-0196EA 29 EUR
590-0196
Kapillarenanschluss, b.safe
Fittings und Verbinder
Gerades Verbindungsstück aus PTFE, beidseitig mit Kapillaranschluss (Gewinde UNF 1/4“), mit je 2 Fittings aus PFA für Schlauchaußen-Ø 1,6/2,2/3,2 mm.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Für eine Vielzahl von Schlauchdurchmessern erhältlich
  • Die konische Form macht die Verbindung dicht und leckfrei
Adapter zum Verbinden von Kapillaren der gleichen Größe.