Kanister, S50, b.safe
Lieferant: Bohlender
R210-05
590-0290EA 56.5 EUR
590-0290
Kanister, S50, b.safe
Sicherheitsbehälter
Platzsparender Kanister mit S50-Gewinde (KS50) zum Sammeln von flüssigen Abfällen.
  • Mit Schraubverschluss
  • Platzsparender Kanister
  • Verfügbares b.safe-Zubehör wie Auffangwannen, Ausgießer und Erdungskabel für ableitfähige Kanister
b.safe bietet neben dem breiten Sortiment an Verschlüssen für die Extraktion von Lösungsmitteln und Abfallverschlüssen oder Trichtern für die Sammlung flüssiger Abfälle auch passende Behälter wie Kolben und Kanister an.