Ausgüsse, b.safe
Lieferant: Bohlender
R530-04 R530-05 R530-07 R530-09 R532-05 R532-07 R535-07
590-0322EA 17 EUR
590-0322 590-0323 590-0324 590-0325 590-0326 590-0327 590-0328
Ausgüsse, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Schraubverschluss für Kanistergewinde, frei drehbares Ausgussrohr, starre oder flexible Ausführung mit integrierter Sicherheitsbelüftung für konstanten Durchfluss.
  • Frei drehbares Ausgussrohr
  • Integrierte Sicherheitsbelüftung
  • Verhindert Flüssigkeitsverlust
Schnelles Nachfüllen von Flüssigkeiten ohne Tropfen direkt aus dem Kanister.