b.safe Winkeladapter für Kanister
Lieferant: Bohlender
R560-01
590-0333EA 94.8 EUR
590-0333
b.safe Winkeladapter für Kanister
Fittings und Verbinder
Zur senkrechten Montage von b.safe Trichtern 130 / 180 auf Kanister mit schrägem Anschlussstutzen und Gewinde S60. Der Einsatz aus ableitfähigem PE-EX ist in der Schraubkappe S60 (PPS) frei drehbar und ermöglicht so die senkrechte Ausrichtung des Trichters auf dem Kanister.
  • Bleiben Sie flexibel und unabhängig
  • Mit Griffmulden für eine einfache Montage
Ihre vorhandenen Caps und Waste Caps passen nicht zu den Flaschen und Kanistern, die Sie verwenden möchten oder umgekehrt? Verwenden Sie einfach b.safe Gewindeadapter für eine flexible Kombination von Kappen und Abfallkappen unabhängig vom Gewinde an Flasche und/oder Behälter.