Antistatikmatte, b.safe
Lieferant: Bohlender
R630-01
590-0346EA 210 EUR
590-0346
Antistatikmatte, b.safe
Fußmatten Permanente Bodenmatten
Matte aus ableitfähigem Material mit fest montiertem Erdungskabel inklusive Klemme zum Anschluss an Erde.
  • Passendes Erdungszubehör für b.safe Produkte
  • Kundenspezifische Ausführungen können auf Anfrage angeboten werden
Zur Erdung von Behältern aus ableitfähigem Material oder von Personen vor dem Umgang mit leicht entzündlichen Stoffen.