Biotin-DHPE Membranfarbstoff, für die Histologie
Lieferant: Biotium
Synonyme:
Biotin DHPE, N-(Biotinoyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt
60022
60022.EA
393
EUR
60022.
Biotin-DHPE Membranfarbstoff, für die Histologie
Biotin-DHPE
Biotin-DHPE (N-(Biotinoyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) can be used to couple avidin or streptavidin to cell membranes or liposomes.
Formel:
C₅₃H₁₀₃N₄O₁₀PS Molecular Weight: 1019,44 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
136235-58-0 |