Biotin-X-DHPE Membranfarbstoff, für die Histologie
Lieferant: Biotium
60023
60023.EA 393 EUR
60023.
Biotin-X-DHPE Membranfarbstoff, für die Histologie
Biotin-X-DHPE
Biotin-X-DHPE (N-((6-(Biotinoyl)amino)hexanoyl)-1,2-dihexadecanoylsn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) can be used to couple avidin or streptavidin to cell membranes or liposomes.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98bcd2249402eb0e3b68b436298367c5100c2281&vid=41dfa09b91abcab76a026d5cfcfc5660f2964227&prid=web&clid=SAPDAM