Biotin-X-DHPE Membranfarbstoff, für die Histologie
Lieferant: Biotium
60023
60023.EA
393
EUR
60023.
Biotin-X-DHPE Membranfarbstoff, für die Histologie
Biotin-X-DHPE
Biotin-X-DHPE (N-((6-(Biotinoyl)amino)hexanoyl)-1,2-dihexadecanoylsn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) can be used to couple avidin or streptavidin to cell membranes or liposomes.