NBD C6-Sphingomyelin Membranfarbstoff, für die Histologie
Lieferant: Biotium
Synonyme: 6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosyl phosphocholine, C6 NBD-sphingosylphosphorylcholine, C6 NBD-Sphingomyelin
60031
60031.EA 565 EUR
60031.
NBD C6-Sphingomyelin Membranfarbstoff, für die Histologie
NBD C6-Sphingomyelin
NBD C6-sphingomyelin (6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosyl phosphocholine) has been used for following sphingolipid metabolism in cells.
  • λEx/λEm (MeOH) = 466/536 nm
  • Dark solid soluble in chloroform or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formel: C₃₅H₆₁N₆O₉P
Molecular Weight: 740,87 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 94885-04-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dfc7e0bdc52a067111af8f3ac9f03c2c3b62721&vid=1dfc7e0bdc52a067111af8f3ac9f03c2c3b62721&prid=web&clid=SAPDAM