Kaliumchlorid, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

60134-250ML-F
60134-250ML-FEA 114 EUR
60134-250ML-F
Kaliumchlorid, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8be83fa6284f39e9ca81d10860c2f73aba74e6b0&vid=fa241fcce287c2861cc9e3b008dfc3b4addbb308&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR