Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,5% für die HPLC, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

60221-250G 60221-50G 60221-1KG
60221-250GEA 329.33 EUR
60221-250G 60221-50G 60221-1KG
Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,5% für die HPLC, Fluka™
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.5 - 101.0 %
pH (10 %, 20°C) 4.1 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR