Kaliumhexafluorosilicat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Potassium fluorosilicate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60322-1KG
60322-1KGEA 70.1 EUR
60322-1KG
Kaliumhexafluorosilicat, Supelco®
Potassium hexafluorosilicate
Formel: F₆K₂Si
Molecular Weight: 220,27 g/mol
Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040666
CAS-Nummer: 16871-90-2
EINECS: 240-896-2
UN: 2655
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07803
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d03c363a97c604793b24d9720a51c992c524fd57&vid=c5330082cd3e6f964c9122e98f18213657e04411&prid=web&clid=SAPDAM