di-Kaliumoxalat Monohydrat 99,0 RT, Purum p.a. analytical reagent

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat

60425-1KG 60425-250G
60425-1KGEA 135.42 EUR
60425-1KG 60425-250G
di-Kaliumoxalat Monohydrat 99,0 RT, Purum p.a. analytical reagent
di-Kaliumoxalat Monohydrat

  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.

Formel: (COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 184.23 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 356
Dichte: 2.120 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 7.0 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR