n-Pentan ≥99% (durch GC), Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

60489-1L 60489-5L 60489-25L 60489-6X1L
60489-1LEA 67.67 EUR
60489-1L 60489-5L 60489-25L 60489-6X1L
n-Pentan ≥99% (durch GC), Riedel-de Haën™
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36-37 °C
Schmelzpunkt: -131 °C
Dichte: 0,631 g/cm³ (15 °C)
Flammpunkt: <-35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Autoignition Temperature 500 °F
Assay (GC) Min. 99 %
Vapor Density 2.48 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR