Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

60610-100ML 60610-25ML
60610-100MLEA 254 EUR
60610-100ML 60610-25ML
Kanadabalsam, Sigma-Aldrich®
Canada balsam
Dichte: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132800
CAS-Nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR