Kieselgel, Porengröße: 60 Å 230-400 mesh, hochrein für die Flash-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60737-2.5KG
60737-500G
60737-1KG
60737-25KG
60737-5KG
60737-2.5KGEA
385
EUR
60737-2.5KG
60737-500G
60737-1KG
60737-25KG
60737-5KG
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 230-400 mesh, hochrein für die Flash-Chromatographie, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 112926-00-8 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...