Kieselgel, Porengröße: 60 Å 230-400 mesh, hochrein für die Flash-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
60737-2.5KGEA 385 EUR
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 230-400 mesh, hochrein für die Flash-Chromatographie, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=672d590b438a0f58c5a72b4e431a2384f386ee6f&vid=19a4617ff7fa36beb691c559314943d13c7d04e5&prid=web&clid=SAPDAM