Kieselgel, Porengröße: 60 Å 220-440 mesh, hochrein für die Flash-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60738-1KG 60738-5KG
60738-1KGEA 189 EUR
60738-1KG 60738-5KG
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 220-440 mesh, hochrein für die Flash-Chromatographie, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba57e6ec4d0e34e8a8ad0a79a90dabae1ccb96da&vid=52422449495151fabda800a32121e9a8bce78ac7&prid=web&clid=SAPDAM