Kieselgel, Porengröße: 60 Å 70-230 mesh, hochrein für Säulenchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
60741-1KGEA 121 EUR
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 70-230 mesh, hochrein für Säulenchromatographie, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269b27dcefc3b5c7fb165351f35e8d8c78e597a9&vid=b12160b7bd956d4812c0c9d911a65dbdcfeefa50&prid=web&clid=SAPDAM